Fontos dokumentumok
S3522
Sodium phosphate monobasic monohydrate
BioReagent, suitable for electrophoresis, 98.0-102.0%
Szinonimák:
Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0%
Forma
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
alkalmasság
suitable for electrophoresis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)