Merck
1.37014
SAFC
Sodium carbonate
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
207-838-8
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
hatékonyság
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
sűrűség
2.53 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1100 kg/m3
alkalmazás(ok)
parenterals
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity ProgramAs part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1