Fontos dokumentumok
223484
Sodium carbonate
ACS reagent (primary standard), anhydrous, 99.95-100.05% dry basis
Szinonimák:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent (primary standard)
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.95-100.05% dry basis
form
powder
szennyeződések
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
veszteség
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.004%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
It may also be used in procedures for the synthesis of the following:
- Biaryls via palladium-catalyzed cross-coupling reaction of phenylboronicacid with haloarenes.
- Chalcones and azachalcones via aldol condensation of aldehydes with ketones in aqueous medium.
- Enynes via copper-catalyzed allylation of functionalized alkynes.
- Determination of total polyphenolic index of wine products from grape by the Folin-Ciocalteu method.
- To compose the ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) coating buffer.
- Preparation of the antibody coating buffer for use in IGF-I kinase receptor activation assay (KIRA) assay.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1