69293
Sucralose
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-α-D-galactopyranoside, E955, Trichlorosucrose
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 86.0±2.0°, c = 1 in H2O
édesség
600 × sucrose
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
6-8 (20 °C, 100 g/L)
mp
114.5 °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102)
oldhatóság
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2