Merck
663999
Sigma-Aldrich
Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C12H22O11
Molekulatömeg:
354.21
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
~169 °C (dec.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)