Fontos dokumentumok
S3572
Stevioside hydrate
from Stevia sp., ≥98% (HPLC), powder, p-aminohippurate transepithelial transport inhibitor
Szinonimák:
(4α-13-[(2-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Stevioside hydrate, ≥98% (HPLC)
biológiai forrás
Stevia sp.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.C[C@@]12CCC[C@](C)(C1CC[C@]34CC(=C)[C@](CCC23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C38H60O18.H2O/c1-16-11-37-9-5-20-35(2,7-4-8-36(20,3)34(50)55-32-29(49)26(46)23(43)18(13-40)52-32)21(37)6-10-38(16,15-37)56-33-30(27(47)24(44)19(14-41)53-33)54-31-28(48)25(45)22(42)17(12-39)51-31;/h17-33,39-49H,1,4-15H2,2-3H3;1H2/t17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,35-,36-,37-,38+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVECWZKNZGXJJO-QMYNVHDOSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)