Fontos dokumentumok
49777
Neotame
analytical standard
Szinonimák:
N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -41.0±3.0°, c = 0.5 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCC(C)(C)C
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLIAVLHNDJUHFG-HOTGVXAUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Wine samples using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
- Wastewaters using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC).
- Food samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?