10896
Vinyl laurate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98% (GC)
Szinonimák:
VL
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
bp
254 °C/1013 hPa (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble 1 g/L at 20 °C
sűrűség
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F
Lobbanási pont (C)
125 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?