Fontos dokumentumok
61360
Lactulose
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −48±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
szín
white to off-white
mp
169 °C ((336 °F ))
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?