Fontos dokumentumok
774405
(S)-2-Aminobutane-1,4-dithiol hydrochloride
99% (titration)
Szinonimák:
(S)-2-Aminobutane-1,4-dithiol hydrochloride, (2S)-2-Amino-1,4-dimercaptobutane hydrochloride, DTBA, Dithiobutylamine
Teszt
99% (titration)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
210-225 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@H](CS)CCS
InChI
1S/C4H11NS2.ClH/c5-4(3-7)1-2-6;/h4,6-7H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWWPXJZINVJNBM-WCCKRBBISA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Raines lab innovations include traceless Staudinger ligation and DTBA reagent, advancing chemical biology research with Sigma-Aldrich.