Fontos dokumentumok
70215
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
suitable for fluorescence
Szinonimák:
NDA
About This Item
Javasolt termékek
form
crystals
Minőségi szint
szennyeződések
≤2% mono- and dicarboxylic acid (1H-NMR)
mp
131-133 °C (lit.)
132-135 °C
fluoreszcencia
λex 420 nm; λem ~480 nm in 0.1 M borate pH 9.3 (after derivatization with glycine [~90 μM glycine, ~20 μM N-])
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2ccccc2cc1C([H])=O
InChI
1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde is a fluorescent derivatization agent of primary amines, amino acids, and small peptides. The reaction between the amino compounds and NDA results in highly fluorescent and stable derivative compounds.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High Reaction rate.
- High Fluorescence quantum yield.
- No uncommon excitation wavelength.
- No side reactions.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3