Fontos dokumentumok
1.05091
Supelco
Potassium peroxodisulfate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2O8S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-781-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (iodometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
50 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (iodometric)
Forma
solid
hatékonyság
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
oldhatóság
50 g/L
sűrűség
2.48 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1150 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1