Fontos dokumentumok
I5161
Iodoacetamide
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (NMR)
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, colorless
alkalmasság
suitable for manufacturing use
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3