Fontos dokumentumok
57857
Lithium iodoacetate
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
Iodoacetic acid lithium salt
Teszt
≥97.0% (NT)
szennyeződések
≤3% water
mp
239 °C (dec.) (lit.)
~245 °C (dec.)
SMILES string
[Li+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Li/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZCFQIDTJPHHFJ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?