Merck
54374
Supelco
Lithium acetoacetate
analytical standard
Szinonimák:
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH2COOLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.02
Beilstein:
5774841
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Teszt
≥90.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)