Fontos dokumentumok
1.00354
Millipore
Indole-3-butyric acid
LAB
Szinonimák:
Indole-3-butyric acid, JBAA, IBA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-101-5
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
solid
mp
121-126 °C
oldhatóság
0.25 g/L
térfogatsúly
360 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CCCC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Octanal Enhances Disease Resistance in Postharvest Citrus Fruit by the Biosynthesis and Metabolism of Aromatic Amino Acids.: This paper discusses the indirect role of IBA in enhancing disease resistance in citrus fruits postharvest by facilitating the biosynthesis of aromatic amino acids. (Duan et al., 2024).
  • Callus Induction Followed by Regeneration and Hairy Root Induction in Common Buckwheat.: This research demonstrates the use of IBA for callus induction and subsequent regeneration and hairy root induction in common buckwheat, providing a valuable protocol for genetic studies and crop improvement. (Omelchenko et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 122 - 125 °C
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3