Fontos dokumentumok
48880
Gibberellic acid
90% gibberellin A3 basis (HPLC)
Szinonimák:
GA3, Gibberellin A3
Teszt
90% gibberellin A3 basis (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D +78±5°, c = 2% in methanol
SMILES string
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?