Fontos dokumentumok
46102
Fludioxonil
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
FC1(F)Oc2cccc(c2O1)-c3c[nH]cc3C#N
InChI
1S/C12H6F2N2O2/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-6-16-5-7(9)4-15/h1-3,5-6,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUJOIMFVNIBMKC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Fludioxonil fungicide in agricultural biotech: Fludioxonil′s effectiveness against the two-component histidine kinase Bos1 in Botrytis cinerea was explored, revealing its binding mode and molecular mechanism. This research underscores its critical role as a fungicide in agricultural biotechnology, providing insights that could lead to improved crop protection strategies (Yin et al., 2024).
- Fludioxonil biochemical research for pathogen resistance: The study on Fusarium species causing soybean root rot examined the genetic basis of differing sensitivities to DMI fungicides, including fludioxonil. This contributes to a deeper understanding of fungal resistance mechanisms, enhancing the development of more effective fungicidal treatments (Zhang et al., 2024).
- Fludioxonil antifungal properties in plant disease control: Research characterized fludioxonil and phenamacril dual resistant mutants of Fusarium graminearum, highlighting fludioxonil′s critical role in managing resistance in pathogens and its ongoing relevance in managing crop diseases (Wen et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)