Fontos dokumentumok
56314
Supelco
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 1 μm
Szinonimák:
Polystyrene red microbeads (1 μm), Latex-coated polystyrene beads (1 μm), Latex beads from PS, dark red
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.25
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
keresztkötés
0 % cross-linked
koncentráció
5% (solids)
részecskeméret
1 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Designed for identifying the particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
Alkalmazás
Used to calibrate and monitor particle size instruments and particle counters.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
  • particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)