Fontos dokumentumok
56798
Micro particles based on silicon dioxide
size: 1.0 μm
Szinonimák:
Silicon dioxide microsphere, Micro silicon (size: 1 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
koncentráció
5% (solids)
részecskeméret
1.0 μm
Mw/Mn
0.05
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The 1 μm size of the particles is characterized using CPS disc centrifuge DC 24000.
Alkalmazás
Also used to prepare glass substrates with beads for perovskite-based photovoltaic applications.
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- particle size calibrated according to NIST and SRM standards
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?