55463
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 10 μm
Szinonimák:
Polystyrene blue microbeads (10 μm), Latex-coated polystyrene beads (10 μm), Latex beads from PS, dark blue
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
suspension (aqueous)
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
5% (solids)
részecskeméret
10 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The particle size of 10 μm is characterized using Coulter multisizer III.
Alkalmazás
Also used:
- to produce a monolayer assembly of colloidal particles for optical microscopy study
- as a model compound for comparison in uptake inhibition assay using A. castellanii trophozoites
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3