08014
Micro particles, magnetic, streptavidin coated
10 μm particle size, std dev <0.5 μm
Szinonimák:
Polystyrene beads, magnetic, streptavidin coated
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
Minőségi szint
összetétel
iron oxide, ≥20%
iron oxide, ≥20%
koncentráció
1% (solids)
részecskeméret
10 μm std dev <0.5 μm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Electron Microscopy.
- Cell Counter Calibration.
- Immunodiagnostics, especially for latex agglutination tests, and
- Phagocytosis Research.
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves