90549
Micro particles based on polymethacrylate
size: 20 μm, analytical standard
Szinonimák:
PMMA microbeads, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
particles
suspension
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
20 μm std dev <0.5 μm, coeff var <2%
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used to:
- count and differentiate microscale particles using Coulter-type sensor
- detect and measure the micropolymethacrylate-laden analytes
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?