Fontos dokumentumok
42922
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 3 μm
Szinonimák:
Latex beads from PS, dark red
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
form
aqueous suspension
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
5% (solids)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Micro particles based on polystyrene, dark red, has been used as a blood-mimicking fluid suspension in the Doppler flowmetry/velocimetry approach.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Acoustic resolution photoacoustic Doppler velocimetry in blood-mimicking fluids.
Brunker J and Beard P
Scientific Reports, 6, 20902-20902 (2016)
Acoustic resolution photoacoustic Doppler flowmetry: practical considerations for obtaining accurate measurements of blood flow.
Brunker J and Beard P
SPIE Proc. (2014)