Merck
53467
Sigma-Aldrich
2,3-Dioleyloxy-1-(dimethylamino)propane
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
1,2-Dioleyloxy-3-(dimethylamino)propane, N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, DODMA
Méret kiválasztása
100 MG
59 800,00 Ft
500 MG
213 000,00 Ft
59 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
59 800,00 Ft
500 MG
213 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H81NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
620.09
Beilstein:
10139013
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
59 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
liquid
funkcionális csoport
amine
ether
lipidtípus
cationic lipids
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(CN(C)C)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLGLUQVVDHRLQK-WRBBJXAJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lloyd B Jeffs et al.
Pharmaceutical research, 22(3), 362-372 (2005-04-20)
A fully scalable and extrusion-free method was developed to prepare rapidly and reproducibly stabilized plasmid lipid particles (SPLP) for nonviral, systemic gene therapy. Liposomes encapsulating plasmid DNA were formed instantaneously by mixing lipids dissolved in ethanol with an aqueous solution
Cationic lipid saturation influences intracellular delivery of encapsulated nucleic acids.
Heyes, J., et al.
J. Controlled Release, 107, 276-287 (2005)
Adam Judge et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 13(2), 328-337 (2005-11-09)
The systemic application of nucleic acid drugs requires delivery systems that overcome the poor pharmacokinetics, limited biodistribution, and inefficient uptake of nucleic acids. PEGylated liposomes show considerable promise because of their intrinsic ability to accumulate at disease sites and facilitate
Yujing Li et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 13(2), 371-381 (2016-10-18)
Microfluidic systems can accelerate clinical translation of nanoparticles due to their ability to generate nanoparticles in a well-controlled and reproducible manner. In this study, a single-step process based on microfluidic focusing (MF) was employed to synthesize transferrin-conjugated lipid nanoparticles (Tf-LNPs)
Brett A Duguay et al.
Journal of leukocyte biology, 104(3), 587-596 (2018-04-19)
Mast cells are important immune cells that have significant roles in mediating allergy and asthma. Therefore, studying the molecular mechanisms regulating these and other processes in mast cells is important to elucidate. Methods such as lipofection, transduction, and electroporation are