Fontos dokumentumok
890899P
Avanti
DODMA
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane; N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, Avanti Polar Lipids
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H81NO2
Molekulatömeg:
620.09
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
biológiai forrás
synthetic
Teszt
>99 (TLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
cationic lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CC(OCCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CN(C)C
Általános leírás
Cationic lipids like DODMA are recognized as non-viral transporters for gene therapy. DODMA is employed in the creation of cationic liposomes or lipid nanoparticles (LNP) that require a neutral or minimal zeta potential. DODMA exhibits high efficacy in encapsulating nucleic acids because it can temporarily lower the pH.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)