51417C
Minimum Essential Medium
with Earle′s salts, with 2.0 mM L-glutamine, with 20.0 mM HEPES, with non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1