Fontos dokumentumok
870851P
Avanti
C16 Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870851P, powder
Szinonimák:
palmitoyl L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870851P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870851P
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOMRRQXKHMYMOC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)