Fontos dokumentumok
30181
Fluorescein sodium salt
analytical standard
Szinonimák:
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤15% water
fluoreszcencia
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
It may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- Soil samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
- Coffee samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) and capillary electrophoresis (CZE).
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?