Fontos dokumentumok
1.03992
SAFC
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
extra pure
Szinonimák:
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H10Na2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171501
EC index szám:
208-253-0
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
oldhatóság
500 g/L
térfogatsúly
600 kg/m3
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Fluorescein sodium is used as fluorescent tracer.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup