Merck
88596
Sigma-Aldrich
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Szinonimák:
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H14O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPCE)
form
powder
fluoreszcencia
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Fluorescent label which reacts with amines after activation to give isomerically homogeneous derivatives
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Analytica Chimica Acta, 423, 77-77 (2000)
H Wang et al.
Analytical biochemistry, 281(1), 15-20 (2000-06-10)
A new amine-reactive derivatizing reagent, N-hydroxysuccinimidyl fluorescein-O-acetate (SIFA), was developed for catecholamine (CA) analysis in liquid chromatography. The reactivity of this reagent with the CAs norepinephrine (NE), epinephrine (E), and dopamine (DA) was investigated in detail. In aqueous methanol containing