Merck
46939
Sigma-Aldrich
Fluorescein diacetate 5-maleimide
suitable for fluorescence
Szinonimák:
5-Maleimido-fluorescein diacetate, Fluorescein-5-maleimide diacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H17NO9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
511.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
form
solid
Minőségi szint
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
alkalmasság
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C28H17NO9/c1-14(30)35-17-4-7-21-23(12-17)37-24-13-18(36-15(2)31)5-8-22(24)28(21)20-6-3-16(11-19(20)27(34)38-28)29-25(32)9-10-26(29)33/h3-13H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZBJWHQRQDEKOF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fluorescein diacetate 5-maleimide can be used as a substrate to prepare fluorescent Fe3O4 superparamagnetic nanoparticles (SPMNP) applicable in the subcellular fractionation process. It is also used in the surface modification of glass substrates to alter the surface properties.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Formation of conjugates with immunoreactant for photoluminometric immunoassay by fluorescent energy transfer
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Preparation and characterization of alkyl-thiols monolayer on glass substrates by microcontact printing
Abdullah NH, et al.
AAPS PharmSci, 10, 9538-9543 (2015)
Surface functionalization dependent subcellular localization of Superparamagnetic nanoparticle in plasma membrane and endosome
Raj Deepak BTG and Khan NA
Nano convergence, 5, 4-4 (2018)
J. Lakowicz et al.
Eur. Pat. Appl. 552108, CA120, 101282 (1993)