Fontos dokumentumok
28562
Atto 488 maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Atto 488
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling )
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV-elnyelés
λ: 501-506 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3