Fontos dokumentumok
38132
N-(5-Fluoresceinyl)maleimide
≥90% (HPLC), BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
5-Maleimido-fluorescein
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmasság
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYDAHOIUHVUJHQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-(5-Fluoresceinyl) maleimide (5-FM) is used to fluorescence label molecules such as proteins and peptides via their thiol groups.
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?