Fontos dokumentumok
I9271
5-(Iodoacetamido)fluorescein
≥90% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
5-IAF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
5-(Iodoacetamido)fluorescein, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct)
λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(NC(=O)CI)ccc45)c1
InChI
1S/C22H14INO6/c23-10-20(27)24-11-1-4-15-14(7-11)21(28)30-22(15)16-5-2-12(25)8-18(16)29-19-9-13(26)3-6-17(19)22/h1-9,25-26H,10H2,(H,24,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UATCLPJEZJKNHE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?