Fontos dokumentumok
C1484
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
≥95% purity (HPLC), solid
Szinonimák:
1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(4-(7-(diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)phenyl)-, CPM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin, ≥95% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: soluble
methanol: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a nontoxic substitute for conjugation with antibody(93)
- to aid fluorescent detection of Coenzyme A (CoA-SH) in human N-myristoyltransferases assay (94)
- in thermostability shift assay of recombinant protein(95)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?