Fontos dokumentumok
16805
Atto 425 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Atto 425-N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 422-428 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C26H30N2O8/c1-5-34-24(32)18-12-16-11-17-15(2)14-26(3,4)27(19(17)13-20(16)35-25(18)33)10-6-7-23(31)36-28-21(29)8-9-22(28)30/h11-13,15H,5-10,14H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUEQEMDTFPYCDY-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?