Fontos dokumentumok
93711
Atto 655
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
áteresztőképesség
254 nm
655 nm
fluoreszcencia
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 652-658 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H33N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-14,18H,4-10,15-16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOYVTVSSAMSORJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Atto 655 shows a molar extinction of 110,000 and QY of 30% in water (50% in ethanol). Decay time is 1.9 ns.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.