Fontos dokumentumok
18772
Anti-Rabbit IgG - Atto 488 antibody produced in goat
whole molecule, 1 mg/mL protein
Szinonimák:
Atto 488-[goat-Anti-rabbit IgG], whole molecule
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
Atto 488 conjugate
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
50% glycerol
faj reaktivitás
rabbit
koncentráció
1 mg/mL protein
technika/technikák
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: suitable
fluoreszcencia
λex 485 nm; λem 552 nm in PBS
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Atto 488 is a labeling dye with high molecular absorption (90,000) and quantum yield (0.80) as well as sufficient Stokes shift between excitation and emission maximum. It is optimized for excitation with an argon laser, and is characterized by high photostability. Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.