Fontos dokumentumok
00379
Atto 495 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV-elnyelés
λ: 496-502 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H29N4O4.ClHO4/c1-26(2)19-9-7-17-14-18-8-10-20(27(3)4)16-22(18)28(21(17)15-19)13-5-6-25(32)33-29-23(30)11-12-24(29)31;2-1(3,4)5/h7-10,14-16H,5-6,11-13H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYNYOHCMTHAQIE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?