Fontos dokumentumok
850545P
Avanti
LDAO
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
N,N-dimethyldodecylamine N-oxide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
229.40 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850545P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850545P-5g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
technika/technikák
electrophoresis: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)