Fontos dokumentumok
B4184
Brij® L23 solution
30 % (w/v) in H2O
Szinonimák:
Brij® 35 solution, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
liquid
molekulatömeg
~1198.0 g/mol
koncentráció
30 % (w/v) in H2O
aggregált szám
40
CMC
91 μM
átmeneti hőmérséklet
cloud point ≥100 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.024 g/mL
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
16.9
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement of De Man, Rogosa, Sharpe (MRS) broth for monitoring bacteriocin production by lactic acid bacteria(66)
- as a component of developing buffer for the incubation of zymogram gel for metalloproteinase quantification(67)
- as a component of activation buffer for recombinant human hepsin(68)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.