Fontos dokumentumok
C3205
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine trifluoroacetate salt
≥95% (TLC)
Szinonimák:
N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
C10H18N2O6 · C2F3O2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.C2HF3O2/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);(H,6,7)/t7-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKZCFUDHJJGMPN-FJXQXJEOSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Hochuli, E., et al.
Journal of Chromatographic Science, 411, 177-177 (1987)