Merck
38152
Sigma-Aldrich
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-12-mercaptododecanamide
≥90.0% (TLC)
Szinonimák:
N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-(12-mercapto-1-oxododecyl)-L-lysine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H40N2O7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
476.63
Beilstein:
9676381
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (TLC)
mp
128-134 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3