Fontos dokumentumok
39255
4-Dimethylamino-4′-nitrostilbene
≥99.8% (T)
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-4′-nitro-4-stilbenamine, DANS
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.8% (T)
form
solid
mp
256-259 °C (lit.)
256-259 °C
fluoreszcencia
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-17(2)15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(12-8-14)18(19)20/h3-12H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVLSIZITFJRWPY-ONEGZZNKSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3