Fontos dokumentumok
546186
Coumarin 153
Dye content 99 %
Szinonimák:
2,3,6,7-Tetrahydro-9-(trifluoromethyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano(6,7,8-ij)quinolizin-11-one, 2,3,6,7-Tetrahydro-9-trifluoromethyl-1H,5H-quinolizino(9,1-gh)coumarin, 8-Trifluoromethyl-2,3,5,6-4H-1,H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-one, Coumarin 540A
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 99%
mp
164-168 °C (lit.)
λmax
422 nm (lit.)
422 nm
fluoreszcencia
λem 532 nm in ethanol (Lasing peak 550 nm, lasing range 521 - 605 nm (methanol), pump source XeCl (308 nm))
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C16H14F3NO2/c17-16(18,19)12-8-13(21)22-15-10-4-2-6-20-5-1-3-9(14(10)20)7-11(12)15/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSSSHNJONFTXHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm