268298
DAPI, Dihydrochloride
Cell-permeable DNA-binding dye.
Szinonimák:
DAPI, Dihydrochloride, 4ʹ,6-Diamidino-2-phenylindole, 2HCl
Teszt
≥90% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
water: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex ~359 nm
λem ~461 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Binds preferentially to DNA rich in adenine and thymine
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3