Fontos dokumentumok
317861
Phenyl isothiocyanate
99%, for protein sequencing
Szinonimák:
PITC
About This Item
Javasolt termékek
típus
for protein sequencing
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
221 °C
mp
−21 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
isothiocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?