Fontos dokumentumok
78780
Phenyl isothiocyanate
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines, ≥99.0%
Szinonimák:
PITC
Teszt
≥99.0%
form
liquid
minőség
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines
törésmutató
n20/D 1.649
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.13 g/mL at 20 °C
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?