Fontos dokumentumok
8.07028
Sigma-Aldrich
Phenyl isothiocyanate
for synthesis
Szinonimák:
Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
EC index szám:
203-138-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
10 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 87 °C
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup